Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos con tomas y cono
Provides for quick and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes with Socket and Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
17.00€ - 19.00€
Especificaciones
Cantidad 1Pack
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño del cono Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño del cono Precio Cantidad y disponibilidad  
10589951
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
01101411
Tamaño de toma/tamaño de cono: NS 14/23
17.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Añadir a la cesta
10671892
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
01101422
Tamaño de toma/tamaño de cono: NS 19/26
19.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Añadir a la cesta
11846144
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
01101444
Tamaño de toma/tamaño de cono: NS 29/32
18.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles con tomas/conos de diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
1Pack