Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, con revestimiento de protección, rosca GLS 80™, revestimiento de seguridad, graduado
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha con revestimiento de seguridad protector.
280.00€ - 720.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
---|---|
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11796988
|
DWK Life Sciences
1160152 |
500 ml | |||||||
11706998
|
DWK Life Sciences
1160163 |
1000 ml | |||||||
11716998
|
DWK Life Sciences
1160164 |
2000 ml | |||||||
10295203
|
DWK Life Sciences
1160165 |
5000 ml | |||||||
12666167
|
DWK Life Sciences
218653652 |
250 ml | |||||||
11619938
|
DWK Life Sciences
218656958 |
3500 ml |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
Los frascos de laboratorio DURAN™ GLS 80™ de cuello ancho, están moldeados a base de vidrio borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I transparente y de alta pureza, que se caracteriza por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a agresiones químicas. La abertura más ancha permite un acceso más fácil a los frascos para muestras o materiales más grandes, como granulados, polvos o líquidos viscosos. La versión de frascos con revestimiento protector combina lo mejor de ambos mundos: vidrio borosilicato USP/EP Tipo I prácticamente inerte en el interior y una capa protectora de plástico en el exterior. Los frascos están moldeados a base de vidrio transparente de alta pureza, aplicándole un revestimiento de plástico transparente de PU para reducir el riesgo de rotura del vidrio y salpicaduras de líquidos en caso de rotura. Los frascos disponen de una escala graduada de fácil lectura y un campo para rotular de esmalte blanco duradero. La identificación de lote (Retrace Code), impresa de forma permanente en cada frasco, garantiza una trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación. Los frascos de laboratorio DURAN™ GLS 80™ de cuello ancho se entregan completos con o sin tapa de polipropileno azul y anillo de vertido libre de goteo para el uso hasta 140 °C. El revestimiento de plástico cumple con los requisitos de la norma ASTM E1522 y es totalmente autoclavable a 121 o 134 °C.- El revestimiento proporciona una protección contra los arañazos, las fugas* y las esquirlas* (* sólo válido para frascos de un volumen hasta 5000 ml)
- Protección UV de hasta aprox. 380 nm de longitud de onda debido al revestimiento exterior
- Fácil acceso al contenido del frasco debido al ancho diámetro del cuello del frasco
- Diseño especial de la rosca para abrir y cerrar rápidamente en menos de una vuelta
- Relleno y vertido óptimo, así como fácil de limpiar
- Manejo sencillo y cómodo con cuchara, espátula y pinzas
- Permite el uso sin dificultades de embudos de gran volumen
- Estabilidad segura, debido a la gran superficie de la base
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
Especificaciones
Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos | |
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | |
Polipropileno |
Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) | |
Esterilizable en autoclave |