Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca resistente a altas temperaturas en PBT rojo con junta de silicona revestida con PTFE y reticulada con peróxido DURAN™
Tapón de rosca con junta revestida y resistencia química y a altas temperaturas.
Marca: DWK Life Sciences 292400806
26.46 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El tapón de rosca de tereftalato de polibutileno (PBT) de color rojo para y los anillos de vertido de ETFE ofrecen mayor resistencia térmica y química que los componentes de polipropileno equivalentes. El sellado de tapón de rosca tiene un revestimiento de tapón con revestimiento de PTFE para un sellado eficaz. El anillo de vertido de ETFE garantiza un vertido sin goteo.
- Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE
- El revestimiento del tapón forma un sellado hermético con la silicona catalizadora de peróxido del frasco
- Silicona catalizadora de peróxido
- Adecuada para tapones de rosca PBT y tapones de rosca a prueba de manipulación
- Cumple con las normativas internacionales vigentes sobre contacto con alimentos
Especificaciones
Rojo | |
Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; adecuado para esterilización en seco por calor; aplicaciones a presión; almacenamiento de reactivos corrosivos; reacciones químicas y térmicas; almacenamiento a largo plazo/archivado de muestras, medios y reactivos; muestreo; transporte y envío | |
10/paq. | |
GL 14 | |
No esterilizable en autoclave | |
PBT con fibra de vidrio |
Tapón de rosca | |
PBT, ETFE, PTFE, silicona, fibra de vidrio, ETFE, Fibra de vidrio | |
Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio | |
Silicona recubierta de PTFE | |
PTFE/silicona | |
34 mm |