Learn More
DWK Life Sciences Cojinete agitador DURAN™ KPG™, intercambiable, con cono esmerilado estándar, HP y HQ
El manguito de cojinete KPG es un soporte de montaje preciso para guiar el eje agitador KPG.
80.05€ - 83.55€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10303561
|
DWK Life Sciences
245285603 |
HQ 10, NS 29/32 |
83.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10008230
|
DWK Life Sciences
245235504 |
HP 10, NS 24/29 |
80.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los agitadores KPG constan de un eje agitador KPG y un manguito de cojinete KPG. Las piezas de los cojinetes KPG se fabrican con una alta precisión y uniformidad. Las tolerancias especificadas para el diámetro nominal y el ajuste se mantienen mediante comprobaciones cuidadosas. Esto garantiza la intercambiabilidad de los manguitos de cojinete KPG y los ejes agitadores KPG. Debido a la baja holgura del cojinete entre las superficies de funcionamiento, se puede lograr un sellado casi absoluto y un funcionamiento completamente silencioso gracias a una lubricación adecuada. Los agitadores KPG son una alternativa a los agitadores magnéticos y se utilizan para recipientes de reacción a los que no se puede acceder desde abajo cuando se van a remover mezclas de reacción muy viscosas o se requiere una alta velocidad de agitación.
- Alta precisión y uniformidad dentro de las tolerancias definidas para el diámetro nominal y ajuste
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Superficie de cojinete pulida y esmerilada
- Intercambiables
Especificaciones
1 unidad | |
10 mm |