Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo con cuello medio Duran™
Fabricados con vidrio Duran™. Los matraces de fondo redondo con cuello medio Laborglasinstrumente Lenz™ Duran™ incluyen una junta cónica esmerilada.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002928
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio Duran™
- Cumple con las normas DIN EN ISO 4797
- Incluyen una junta cónica esmerilada
Especificaciones
DIN EN ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
NS 29/32 | |
51 mm |
50 mL | |
Medio | |
Redondo |