Learn More
DWK Life Sciences Frasco para microbiología DURAN™, de cuello ancho, sin esmerilar
Frascos para cultivos de cuello ancho para el uso con tapones de goma
154.00€ - 723.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recipiente de cultivo |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10261701
|
DWK Life Sciences
211817303 |
5000 ml |
174.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10211801
|
DWK Life Sciences
211819107 |
20.000 mL |
723.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15251659
|
DWK Life Sciences
211813601 |
250 ml |
161.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11702919
|
DWK Life Sciences
211814409 |
500 ml |
239.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11800690
|
DWK Life Sciences
211815405 |
1000 ml |
343.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10363351
|
DWK Life Sciences
211816307 |
2000 ml |
564.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10313451
|
DWK Life Sciences
211818608 |
10.000 mL |
318.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15241659
|
DWK Life Sciences
211812408 |
100 ml |
154.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los frascos para cultivos están moldeados en vidrio borosilicato 3.3 tipo 1 de DURAN™ y son idóneos para la producción de medios o el cultivo de microorganismos. Los frascos corresponden a ISO 4796-2 y disponen de un cuello ancho, cónico y sin esmerilado para poder usar tapones de goma. Son aptos para la esterilización en autoclave a 121 o 134 °C o la esterilización con calor seco.
- De cuello ancho para el uso con tapón de goma
- Cuello ancho para facilitar el llenado y la limpieza
- Código de trazabilidad
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Esterilizables en autoclave a 121 °C o 134 °C
- Se suministran sin tapón
Especificaciones
Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recipiente de cultivo | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Esterilizable en autoclave |