Learn More
DWK Life Sciences Tapa de rosca con abertura central, PBT rojo DURAN™
Tapón de rosca de PBT con abertura central y resistencia química y a altas temperaturas.
22.00€ - 120.00€
Especificaciones
Color | Rojo |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Suministro de reactivos asépticos y muestreo de cultivos con una jeringa y una aguja |
Material | PBT |
Cantidad | 10/paq. |
Material de tornillo | Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10434301
|
DWK Life Sciences
292271007 |
GL 45 |
120.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11767198
|
DWK Life Sciences
292270602 |
GL 18 |
22.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11757008
|
DWK Life Sciences
292270508 |
GL14 |
25.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11737118
|
DWK Life Sciences
292270902 |
GL 25 |
31.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11787118
|
DWK Life Sciences
292270808 |
GL 32 |
30.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Tapón con abertura central adecuado para usar con tapones de bromobutilo, septos para perforación de silicona o conexiones de vidrio. Más resistente a productos químicos que el tapón de PP.- Compatible con frascos de rosca GL
- El PBT rojo ofrece alta temperatura y resistencia química
- El PBT reforzado con vidrio ofrece una alta resistencia
Especificaciones
Rojo | |
PBT | |
Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio | |
Tapón de rosca con parte superior abierta |
Suministro de reactivos asépticos y muestreo de cultivos con una jeringa y una aguja | |
10/paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
PBT con fibra de vidrio |