Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original anillo de vertido de botellas de laboratorio, PP
Tapón de rosca con cierre hermético.
7.90€ - 9.50€
Especificaciones
Descripción | Anillos de vertido |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medios y reactivos para esterilización en autoclave; almacenamiento de muestras y medios a corto plazo; codificación e identificación de colores |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10474472
|
DWK Life Sciences
1089911 |
GL 45 | Verde |
9.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10356512
|
DWK Life Sciences
1089914 |
GL 45 | Gris |
9.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10376512
|
DWK Life Sciences
1089917 |
GL 45 | Amarillo |
7.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10110221
|
DWK Life Sciences
292421907 |
GL 32 | Azul |
8.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10602981
|
DWK Life Sciences
292422809 |
GL 45 | Azul |
9.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
El clásico tapón con rosca para frascos de laboratorio GL incluye el sistema de tapón de cierre hermético, asegurando un sellado de los líquidos. Disponible en cuatro colores: azul, verde, amarillo y gris con anillos de vertido a juego. La distinción de tipos de medios se simplifica y se reduce considerablemente el intercambio de tapones de rosca y el riesgo de contaminación cruzada.
- La lengüeta de sellado integrada proporciona un sellado eficaz para el almacenamiento a corto plazo
- Anillo de vertido para un vertido sin goteo
- Los diferentes colores evitan el intercambio de tapones y reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
Especificaciones
Anillos de vertido | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave |
Medios y reactivos para esterilización en autoclave; almacenamiento de muestras y medios a corto plazo; codificación e identificación de colores | |
10/paq. |