Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa roscada, en PP, con junta labiada
Tapón de rosca con cierre hermético.
Marca: DWK Life Sciences 292391907
16.78 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24157" para aplicar la oferta.
Descripción
El clásico tapón con rosca para frascos de laboratorio GL incluye el sistema de tapón de cierre hermético, asegurando un sellado de los líquidos. Disponible en cuatro colores: azul, verde, amarillo y gris con anillos de vertido a juego. La distinción de tipos de medios se simplifica y se reduce considerablemente el intercambio de tapones de rosca y el riesgo de contaminación cruzada.
- La lengüeta de sellado integrada proporciona un sellado eficaz para el almacenamiento a corto plazo
- Anillo de vertido para un vertido sin goteo
- Los diferentes colores evitan el intercambio de tapones y reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
Especificaciones
Azul | |
Medios y reactivos para esterilización en autoclave; almacenamiento de muestras y medios a corto plazo; codificación e identificación de colores | |
10/paq. | |
Esterilizable en autoclave |
Tapón de rosca | |
Polipropileno | |
GL 32 | |
40 mm |