Learn More
DWK Life Sciences Frasco de producción y almacenamiento DURAN™, garrafas, rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Frascos de vidrio de laboratorio de gran tamaño y con un espesor de pared aumentado para una mayor durabilidad.
544.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte; uso con sistemas de conectores y tapas; procesos de mezcla con varillas magnéticas grandes |
---|---|
Incluye | Sin tapón de rosca y anillo de vertido |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11659838
|
DWK Life Sciences
1160200 |
10.000 mL |
544.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11639838
|
DWK Life Sciences
1160100 |
20.000 mL |
1055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Estos garrafones de mayor tamaño son ideales para el almacenamiento a granel, y la manipulación y tratamiento de productos intermedios o finales, tanto en estado líquido como sólido. De vidrio borosilicato 3.3, tipo 1 para un rendimiento y resistencia duraderos frente a los esfuerzos térmicos. El vidrio se ajusta a la farmacopea estadounidense (USP), europea (EP), y japonesa (JP), y cualifica a los frascos para la industria farmacéutica. Los elevados espesores de pared mejoran la estabilidad mecánica. Con código de rastreo para la trazabilidad de lotes y la certificación de conformidad. Fabricado a partir de materiales inorgánicos (libre de sustancias peligrosas EEB/EET). Se puede someter a procesos de despirogenación, autoclave y esterilización. Posibilidad de impresión de logotipos, etiquetas y escalas personalizadas. También está disponible con un revestimiento de poliuretano externo para mejorar la resistencia a los arañazos y contener fugas en caso de sufrir daños. Se entrega sin tapa y sin anillo de vertido, pero se puede utilizar en conjunto con cierres y sistemas de conexión.
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Fabricado a partir de materiales inorgánicos (libre de sustancias peligrosas EEB/EET)
- Posibilidad de impresión de logotipos, etiquetas y escalas personalizadas
- El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores grandes y pesados
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
Especificaciones
Almacenamiento y transporte; uso con sistemas de conectores y tapas; procesos de mezcla con varillas magnéticas grandes | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
GL 45 |
Sin tapón de rosca y anillo de vertido | |
1 unidad | |
Esterilizable en autoclave |