Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ Protect, revestimiento de protección, transparente, con rosca DIN, revestimiento de seguridad de plástico, graduado
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales revestimiento de seguridad protector.
220.00€ - 705.00€
Especificaciones
Recubrimiento | Plástico |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11649828
|
DWK Life Sciences
218057357 |
5000 ml | N/A | ||||||
11699898
|
DWK Life Sciences
218052959 |
150 ml | N/A | ||||||
11639908
|
DWK Life Sciences
218055159 |
750 ml | N/A | ||||||
11639828
|
DWK Life Sciences
218056952 |
3500 ml | N/A | ||||||
11649908
|
DWK Life Sciences
218055459 |
1000 ml | N/A | ||||||
11659908
|
DWK Life Sciences
218056352 |
2000 ml | N/A | ||||||
11679898
|
DWK Life Sciences
218052453 |
100 ml | N/A | ||||||
11609908
|
DWK Life Sciences
218053655 |
250 ml | N/A | ||||||
11619908
|
DWK Life Sciences
218054454 |
500 ml | N/A | ||||||
Descripción
Los frascos de laboratorio GL Originales DURAN™ se han convertido en el estándar de oro para los frascos de laboratorio multifuncionales desde su introducción en 1972. La versión de frascos con revestimiento protector combina lo mejor de ambos mundos: vidrio borosilicato USP/EP Tipo I prácticamente inerte en el interior y una capa protectora de plástico en el exterior. Los frascos están moldeados a base de vidrio transparente de alta pureza, aplicándole un revestimiento de plástico transparente de PU para reducir el riesgo de rotura del vidrio y salpicaduras de líquidos en caso de rotura. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto ISO 4796-1 garantiza una larga vida útil. Los frascos disponen de una escala graduada de fácil lectura y un campo para rotular de esmalte blanco duradero. La identificación de lote (Retrace Code), impresa de forma permanente en cada frasco, garantiza una trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación. El revestimiento de plástico cumple con los requisitos de la norma ASTM E1522 y es totalmente autoclavable a 121 o 134 °C.- Protección UV de hasta aprox. 380 nm de longitud de onda debido a la coloración exterior
- El revestimiento proporciona una protección contra los arañazos, las fugas* y las esquirlas* (* sólo válido para frascos de un volumen hasta 5000 ml)
- Alta resistencia y larga durabilidad gracias al revestimiento
- Los tamaños de 10 y 25 ml tienen un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, por lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico
- Rosca GL normalizada y sistemas de cierre adaptados para un cierre hermético y un vertido sencillo y limpio
- Completo, con tapa roscada azul (PP, con junta labiada incorporada) y anillo de vertido (PP), para una extracción libre de goteo y un trabajo limpio y seguro
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Plástico | |
Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) | |
GL 45 |
Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos | |
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | |
No esterilizable en autoclave |