Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada DURAN™ Pure Premium
Cierres de alta calidad diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica
48.75€ - 83.95€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; almacenamiento y transporte de principios activos sensibles a la luz, sustancias a granel, ingredientes y medios |
Material | PFA, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
Cantidad | 5/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11679808
![]() |
DWK Life Sciences
891088679 |
GL 45 |
83.95€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12866573
![]() |
DWK Life Sciences
891081306 |
GL 25 |
48.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Tapas roscadas de plástico GL 25/GL 45 de alta calidad, diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Las tapas Premium DURAN™ PURE en PFA y sus correspondientes juntas de silicona altamente inertes y revestidas de PTFE se fabrican en salas limpias. La tapa roscada está diseñada para el uso con frascos GL 45 DURAN™ PURE y es compatible con los métodos comunes de autoclavado y otros métodos de esterilización. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100% de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Las tapas roscadas Premium DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- Alta pureza debido a la fabricación en salas limpias
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- Control visual y dimensional
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100% de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- Informe Extractables disponible
- Archivo Maestro de Medicamentos (Drug Master File)
- Calidad farmacéutica según USP <88> Clase VI
Especificaciones
Transparente | |
PFA, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
Esterilizable en autoclave |
Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; almacenamiento y transporte de principios activos sensibles a la luz, sustancias a granel, ingredientes y medios | |
5/paq. |