Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de receptor DURAN™, doblado, con cono esmerilado estándar
El adaptador de receptor es adecuado para transferir el destilado del condensador al matraz receptor.
Descripción
El adaptador de receptor forma parte, entre otras cosas, del conjunto de destilación. Este se conecta de manera descendente al final del condensador y guía el destilado en el matraz receptor.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Doblado
- Con conector esmerilado estándar
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
1 unidad |