Learn More
DWK Life Sciences Frasco cilíndrico para cultivos celulares, con rosca DIN, GL 45 DURAN™
Los frascos cilíndricos están diseñados especialmente para la producción masiva de células y virus y proporcionan la mayor superficie de crecimiento horizontal y periférica posible.
348.00€ - 569.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Producción de masas de células y virus; preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; almacenamiento y transporte de cultivos líquidos |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material del cierre | Polipropileno |
Diámetro (métrico) | 110 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15464650
|
DWK Life Sciences
217728651 |
3500 ml |
348.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15251789
|
DWK Life Sciences
217726856 |
2000 ml |
569.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Los frascos cilíndricos roller se colocan en posición horizontal en un aparatos para frascos roller y se utilizan para la producción masiva de células y virus. Los frascos cilíndricos proporcionan la mayor superficie de crecimiento horizontal y periférica posible. Tienen una excelente claridad óptica.
- El tamaño del frasco permite la producción masiva de células y virus
- Con rosca DIN y tapa roscada en PBT para un cierre hermético
Especificaciones
Producción de masas de células y virus; preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; almacenamiento y transporte de cultivos líquidos | |
Esterilizable en autoclave | |
110 mm |
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | |
Polipropileno |