Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de pulverizador Duran™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
12 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Material | Vidrio Duran |
Cantidad | 1/paq. |
Tipo | Cabezal pulverizador |
Para utilizar con (equipo) | Pulverizador completo Duran |
Junta cónica estándar | NS 19/26 |