Learn More
DWK Life Sciences Toma estándar DURAN™, esmerilado de diamante
Para una conexión rígida y con soporte automático como una alternativa rentable.
Marca:  DWK Life Sciences 286518001
114.95 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15804808
  • 121.00€ / paquete de 50
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La junta esmerilada cónica del manguito y el núcleo es una junta rígida con soporte automático. Los manguitos DURAN™ DG no están esmerilados de conformidad con la norma DIN 12249 y representan una alternativa rentable a los manguitos DURAN™. En principio, las juntas esmeriladas deben realizarse con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
  • Corte de diamante (calidad de corte más grueso, más profundidad de rugosidad)
  • Alternativa rentable a los manguitos DURAN™ (no conforme a la norma DIN)
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50/Paq.
Uso en el rango de vacío alto; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
13 mm
1,5 mm