Learn More
DWK Life Sciences Agitador DURAN™, superficies de contacto de PP / PTFE / PEEK / acero inoxidable
Agitador para laboratorio con frasco GL 45 fácil de usar con tubos conectores para usar con agitadores magnéticos.
409.00€ - 425.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Biorreactor simple, de bajo coste; agitador sencillo de flujo continuo; mezcla de líquidos;muestras o reactivos; fotobiorreactor |
---|---|
Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), PEEK, Acero inoxidable |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10642360
|
DWK Life Sciences
1200395 |
500 ml |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10631429
|
DWK Life Sciences
1200396 |
1000 ml |
425.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El agitador está indicado para los más sencillos procesos de mezcla. La varilla agitadora se puede ajustar en la posición óptima para frascos DURAN™ GL 45 de 500 o 1000 mL Se puede utilizar con agitadores magnéticos estándar hasta 500 rpm. Se obtiene una mezcla notablemente mejor frente a las varillas agitadoras magnéticas estándar. El conector de dos puertos GL14 es compatible con los sistemas de conexión modulares DURAN™; los tubos de calibre 1,6 mm a 6 mm se pueden utilizar para añadir o extraer líquido o gas. Totalmente esterilizable en autoclave. Las partes en contacto con el medio cumplen con los requisitos de la FDA. Disponible con o sin frasco.
- La varilla agitadora variable se puede ajustar en la posición óptima para frascos DURAN™ GL 45 de 500 o 1000 mL
- Compatible con tubos semirrígidos de diámetro exterior de 1,6 a 6 mm para la adición o extracción de líquidos o gas
- Se utiliza con agitadores magnéticos estándar de hasta 500 rpm y permite una mezcla claramente mejorada
- Totalmente compatible con los sistemas conectores DURAN™
Especificaciones
Biorreactor simple, de bajo coste; agitador sencillo de flujo continuo; mezcla de líquidos;muestras o reactivos; fotobiorreactor | |
1 unidad | |
Esterilizable en autoclave |
Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), PEEK, Acero inoxidable | |
GL 45 |