Learn More
DWK Life Sciences Tubo de ensayo DURAN™ con reborde granulado
Los tubos de ensayo son una pieza cilíndrica universal de vidrio con fondo redondo que se utiliza en los laboratorios para, por ejemplo, reacciones químicas, pretratamientos o almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido.
56.50€ - 160.16€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Para utilizar con | Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido |
Con reborde | Reborde granulado |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10252001
|
DWK Life Sciences
261300808 |
6 ml |
62.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10653531
|
DWK Life Sciences
261302809 |
40 ml |
131.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10139970
|
DWK Life Sciences
261301101 |
8 ml |
66.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10343651
|
DWK Life Sciences
261302106 |
21 ml |
111.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10048190
|
DWK Life Sciences
261301307 |
16 ml |
84.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10088200
|
DWK Life Sciences
261301607 |
17 ml |
99.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10643531
|
DWK Life Sciences
261302603 |
34 ml |
123.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10120211
|
DWK Life Sciences
261303308 |
55 ml |
93.35€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10078260
|
DWK Life Sciences
261303608 |
70 ml |
96.80€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10272241
|
DWK Life Sciences
261303805 |
100 ml |
160.16€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10160111
|
DWK Life Sciences
261302303 |
32 ml |
118.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15679186
|
DWK Life Sciences
261300602 |
5 ml |
68.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10684091
|
DWK Life Sciences
261300302 |
4 ml |
56.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11660029
|
DWK Life Sciences
261301204 |
9 ml |
77.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Disponible con reborde granulado o plano
- Con fondo redondo
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido | |
Reborde granulado | |
Esterilizable en autoclave |