Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con rosca, con rosca DIN y cono esmerilado estándar
El tubo roscado con rosca y junta esmerilada estándar permite la unión de varios componentes de vidrio.
Marca:  DWK Life Sciences 248418101
188.70 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12799696
  • 207.00€ / paquete de 10
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Este tubo roscado tiene una rosca y una junta esmerilada estándar. Los componentes de un equipo pueden conectarse a través de ambos extremos y, por tanto, conectarse entre sí.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Con rosca DIN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Tubo con roscas
Tamaño no DIN
GL 18, con cono NS 24/29