Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con dos conexiones de manguera
Para conectar a una amplia variedad de equipos.
Marca:  DWK Life Sciences 286023202
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15894508
  • 229.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Descripción
Las mangueras se pueden conectar a los equipos de laboratorio mediante boquillas de tubo DURAN™. Siempre existe riesgo de lesiones debido a la rotura del vidrio al desconectar las mangueras ajustadas de las olivas de vidrio. Por lo tanto, DWK recomienda el uso de roscas de vidrio DURAN™ con boquillas de plástico.
  • Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250/Paq.
Para la fijación a varios equipos; instalación posible en diferentes equipos
Tubo con conexiones
11 mm