Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello doble DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuello lateral en ángulo
Los sedimentos de varios cuellos se utilizan para destilación, fracción y reacciones de todo tipo.
Marca: DWK Life Sciences 241832604
Descripción
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- cuellos laterales en ángulo
- Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- La geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
64 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
24/29 | |
Autoclavable |
100 ml | |
Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; tamaños de volumen de 100 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) y 1000 ml (NS 24/29) no se ajustan a la norma DIN ISO | |
Sin tamaño DIN/ISO | |
NS 24/29 |