Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de reducción de vacío DURAN™, curvado, con 2 juntas esmeriladas estándar y conexión de manguera de plástico atornillada
El adaptador de receptor es adecuado para transferir el destilado del condensador al matraz receptor.
59.90€ - 71.05€
Especificaciones
Descripción | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Destilación |
Se adapta al D.I. de tubos (métrico) | 8,6 mm |
Material | Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10069940
|
DWK Life Sciences
241302105 |
NS 14/23 |
59.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10385191
|
DWK Life Sciences
241304603 |
NS 29/32 |
71.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10633792
|
DWK Life Sciences
241303401 |
NS 24/29 |
66.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El adaptador de receptor forma parte, entre otras cosas, del conjunto de destilación. Este se conecta de manera descendente al final del condensador y guía el destilado en el matraz receptor.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Doblado
- Con dos juntas esmerilada estándar y conexión de manguera de plástico atornillada
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
8,6 mm | |
1 unidad |
Destilación | |
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |