Learn More
DWK Life Sciences Plato de vidrio de reloj DURAN, borde fundido
La forma cóncava del plato de vidrio de reloj permite trabajar con cantidades muy pequeñas (por ejemplo, para pretratamientos) y cubrir las amplias aberturas de los materiales de vidrio para laboratorio.
59.20€ - 330.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con (aplicación) | Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786592
|
DWK Life Sciences
213212408 |
40 mm |
122.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11796592
|
DWK Life Sciences
213213207 |
50 mm |
116.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11706602
|
DWK Life Sciences
213213404 |
60 mm |
138.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11716602
|
DWK Life Sciences
213214109 |
80 mm |
171.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11726602
|
DWK Life Sciences
213214606 |
100 mm |
194.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11756612
|
DWK Life Sciences
213215208 |
125 mm |
186.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11766612
|
DWK Life Sciences
213215705 |
150 mm |
219.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11716153
|
DWK Life Sciences
213216101 |
200 mm |
330.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10202121
|
DWK Life Sciences
213216607 |
250 mm |
59.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
La multitud de pasos diferentes en el entorno de trabajo de laboratorio exige una multitud de vidrios de aplicación universal. Estos dispositivos de vidrio suelen tener una forma muy sencilla y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, por ejemplo, son cóncavos y curvos. La pequeña cubeta creada de esta manera permite que se llenen con líquidos o sólidos.
- Reducción del riesgo de lesiones gracias al borde fundido
Especificaciones
Autoclavable | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico |