Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ YOUTILITY™ GL 45
El sistema de frascos de laboratorio YOUTILITY™ inteligente y ergonómico ayuda a hacer que el trabajo de laboratorio sea más fácil y seguro.
38.70€ - 99.50€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; muestreo; recipiente para cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 4/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15243375
|
DWK Life Sciences
218814452 |
500 ml |
62.60€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15253375
|
DWK Life Sciences
218815457 |
1000 ml |
99.50€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15233375
|
DWK Life Sciences
218812854 |
125 ml |
38.70€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15223375
|
DWK Life Sciences
218813653 |
250 ml |
45.34€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Las zonas de agarre de forma especial a ambos lados del frasco permiten un manejo más fácil y seguro. La forma más delgada del frasco YOUTILITY™ permite un uso más óptimo del espacio limitado en autoclaves y refrigeradores de laboratorio. Los frascos se pueden apilar cómodamente de forma horizontal. Su área de etiquetado predefinida es compatible con las etiquetas autoadhesivas de los frascos YOUTILITY™. Botellas de tamaño secuencial de 125, 250, 500 y 1000 ml. Los frascos de vidrio están moldeados a partir de borosilicato 3.3 de DURAN™ que ha sido probado, un vidrio neutro de farmacopea tipo 1. El vidrio DURAN™ ofrece una muy buena resistencia química y alta resistencia a la temperatura.
- Manejo más fácil y seguro, gracias a las empuñaduras especialmente moldeadas en ambos lados del frasco
- Apertura y cierre más rápidos debido a la rosca acortadadel frasco que sigue siendo totalmente compatible con los cierres y accesorios GL 45
- Las estrías y molduras optimizadas de la tapa roscada de diseño ergonómico, permiten abrir y cerrar el frasco de manera simplificada y más rápida, especialmente para usuarios con manos pequeñas o para trabajos con guantes
- El campo de rotulado predefinido para la colocación de etiquetas autoadhesivas DURAN™ YOUTILITY™ permite una identificación clara del frasco
- La forma más delgada del frasco permite aprovechar de manera óptima el espacio en autoclaves y neveras de laboratorio
- El probado sistema de cierre con junta labial garantiza una fiable hermeticidad a los líquidos
- Es posible apilarlos horizontalmente
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; muestreo; recipiente para cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos | |
4/paq. | |
Esterilizable en autoclave |
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | |
GL 45 |