Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Spot-On™ Slides
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 slides
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Portaobjetos de vidrio tratado con un único pocillo de 9 mm para análisis microscópico de ooquistes y quistes. Este producto se utiliza en combinación con los kits Dynabeads™ anti-Cryptosporidium y GC-Combo.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Material | Vidrio |
Tipo | Portaobjetos de microscopio |
Número de pocillos | 1 |
Cantidad | 100 slides |