Learn More
Julabo™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración DYNEO™ DD-600 F
Nueva tecnología de control de temperatura para aplicaciones exigentes
6795.00€ - 7075.00€
Especificaciones
Descripción | Baño de circulación de calentamiento/refrigeración |
---|---|
Capacidad (métrico) | De 5 a 7,5 l |
Capacidad de refrigeración | 0,6 kW |
Caudal | De 8 a 23 l/min |
Pantalla | Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960221
|
Julabo™
9021704 |
Interfaz no incluida |
6795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15970221
|
Julabo™
9021704.D |
Interfaz RS232 |
7075.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
DYNEO™ DD refrigerated circulators have a wide working temperature range. Refrigerated circulators are suitable for both internal and external applications. The multilingual 3.5-inch color display and unique rotary knob provide for straightforward and intuitive operation. Pump capacity is 22 l/min with pressure of 0.6 bar. The cooling machines operate precisely and reliably even at elevated ambient temperatures up to +40 °C.
Advantages:
- Powerful cooling machines
- Suitable for internal and external applications
- Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Flow rate 22 l/min, pressure 0.6 bar
- Easy switching between internal and external circulation
- Large color TFT display, multilingual interface
- Central rotary knob (controller) simplifies operation
- Integrated programmer for 8 x 60 program steps
- Integrated external Pt100 connection
- USB port
- RS232 interface or analog interfaces (optional)
- Bath cover included with delivery
- Integrated drain makes emptying liquid easy and safe.
Technical Data:
- Working temperature range: -35 to +200 °C
- Temperature Control: PID
- Temperature Stability: ±0.01
- Temperature Display: 3.5 in. TFT Display
- Setting / display resolution: 0.01 °C
- Digital Interfaces: USB
- Cooling Compressor: Air
- Pump capacity flow rate (l/min): 8 - 23
- Pump capacity flow pressure (psi): 1.5 - 8.7
- Bath opening / bath depth (W x L / D inch): 5.1 x 5.9 / 5.9
- Pump connections: M16x1
- Barbed fittings diameter (inner dia. / mm): 8 / 12
- Filling volume (liters): 5 - 7.5
- Refrigerant stage 1: R452A
- Filling volume refrigerant stage 1 (g): 150
- Carbon dioxide equivalent stage 1 (t): 0.321
- Ambient temperature: 5 - 40 °C
- Dimensions W x L x H (inch): 17.3 x 16.1 / 17.3
- Weight: 54.5 lb
- Bath cover: integrated
Especificaciones
Baño de circulación de calentamiento/refrigeración | |
0,6 kW | |
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
DYNEO™ DD-600F | |
De - 35 a 200 °C | |
15 cm |
De 5 a 7,5 l | |
De 8 a 23 l/min | |
2 kW | |
De 0,1 a 0,6 bar | |
33 × 47 × 69 cm | |
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz |