Learn More
Lámina de disprosio, 0,1 mm de grosor, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Dysprosium |
Color | Gris a plata |
Forma física | Lámina, 0,1 mm (0,004 pulg.) de grosor |
Cantidad | 50 x 50 mm |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
Olor | Odorless |
Aspecto | Gray to silver foil |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur