Learn More
Acetato de disprosio(III) tetrahidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dysprosium(III) acetate tetrahydrate |
Punto de fusión | 120°C (decomposition) |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 50 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.68 (339.62 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Grado | Reacton™ |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Hygroscopic |