Learn More
Cloruro de disprosio(III) hidrato, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361069
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00010984
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) chloride hydrate
Forma física Agregados cristalinos húmedos
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.86 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Hygroscopic