Learn More
Cloruro de disprosio(III) hidrato, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dysprosium(III) chloride hydrate |
Forma física | Agregados cristalinos húmedos |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.86 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Sensibilidad | Hygroscopic |