Learn More
Cloruro de disprosio(III), ultra seco, 99,98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050134
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268.85 g/mol
It is used as a precursor for the preparation of other dysprosium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-74-8
Fórmula molecular Cl3Dy
Peso molecular (g/mol) 268.85
Número MDL MFCD00010984
Clave InChI BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC dysprosium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) chloride
Punto de fusión 718°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,3482
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.86
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.67 g/mL