Learn More
Fluoruro de disprosio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7051515
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Para deposición al vacío
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13569-80-7
Número MDL MFCD00016071
Especificaciones
Punto de ebullición 2200°C
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) fluoride
Punto de fusión 1360°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Piezas de 12 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.5 g/mL