Learn More
Fluoruro de disprosio(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049267
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 13569-80-7
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous is used for vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13569-80-7
Número MDL MFCD00016071
Especificaciones
Punto de ebullición 2200°C
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) fluoride
Punto de fusión 1360°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Masa cristalina
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.5 g/mL