Learn More
Yoduro de disprosio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343877
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15474-63-2
Fórmula molecular DyI3
Peso molecular (g/mol) 543.213
Número MDL MFCD00016072
Clave InChI RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
PubChem CID 84931
Nombre IUPAC disprosio(3+);triyoduro
SMILES [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) iodide
Punto de fusión 955°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Verde a amarillo
Forma física Escamas
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.21
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic