Learn More
Oxalato de disprosio(III) decahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049522
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24670-07-3
Fórmula molecular C6H26Dy2O22
Peso molecular (g/mol) 775.252
Número MDL MFCD00150482
Clave InChI WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scandium oxalate decahydrate
PubChem CID 131876564
Nombre IUPAC disprosio;ácido oxálico;decahidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Punto de fusión 40°C (in -H2O)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Dy2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 769.21 (589.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic