Learn More
Perclorato de disprosio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
A solution of 2,6-diformyl-4-methylphenol (0.15mmol) and benzoylhydrazide (0.30 mmol) in MeOH (10 ml) was allowed to react with the dysprosium(III) perchlorate hexahydrate (0.3 mmol) in 10 ml MeOH In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 2 g |
Número UN | UN3211 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 568.94 (460.85 Anhydrous) |
Grado | Reactivo |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
Olor | Odorless |
Seguridad y manipulación
- Dysprosium perchlorate, 50% in water
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contém: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate