Learn More
Perclorato de disprosio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051155
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
A solution of 2,6-diformyl-4-methylphenol (0.15mmol) and benzoylhydrazide (0.30 mmol) in MeOH (10 ml) was allowed to react with the dysprosium(III) perchlorate hexahydrate (0.3 mmol) in 10 ml MeOH In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 14692-17-2
Fórmula molecular Cl3DyO12
Peso molecular (g/mol) 460.838
Número MDL MFCD00150227
Clave InChI QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo dysprosium 3+ perchlorate, dysprosium iii perchlorate, dysprosium perchlorate, acmc-1c5o7, dysprosium iii perchlorate solution, perchloric acid dysprosium iii salt, dysprosium 3+ triperchlorate, perchloric acid,dysprosium 3+ salt 8ci,9ci, perchloric acid,dysprosium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 13767046
Nombre IUPAC disprosio(3+);triperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Dy+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate
Forma física Líquido
Cantidad 2 g
Número UN UN3211
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.94 (460.85 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dysprosium perchlorate, 50% in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate