Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Classic™
Click to view available options
Reducción de ruido: 28 db; color: Amarillo; homologación CE
Descripción
Confeccionados con una espuma suave de polímero que absorbe la energía y que ofrece una excelente protección auditiva y comodidad durante todo el día. Ideales para su uso cuando el ruido es un problema, ya sea en el trabajo o en actividades de ocio.
- El material firme con un tiempo de recuperación lento ayuda a lograr un buen ajuste.
- Forma cilíndrica especial que se ajusta a la mayoría de los canales auditivos y proporciona un sellado fiable.
- La baja presión de equilibrio ayuda a reducir la presión en el canal auditivo, lo que aporta mayor comodidad.
- Un tamaño se ajusta a la mayoría de los usuarios.
- Excelentes características de atenuación del sonido.
- Resistente al sudor y a la humedad que ayuda a mejorar la comodidad.
- Ideal para su uso en condiciones de calor y humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Amarillo |
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Pares por paquete | 5 pares por paquete |
Corded | Sin cordón |
Tipo de producto | Auricular clásico |
Material | PVC |
Modelo | Enrollables |