Learn More
3M™ Tapones para oídos de prueba con sonda E-A-Rfit™
Estos tapones para los oídos están modificados con un tubo de sonda para utilizar durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™
150.29€ - 755.00€
Especificaciones
Gran visibilidad | No |
---|---|
Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
Pares por paquete | 50 pares/caja |
Corded | Sin cordón |
Metal Detectable | No |
Código de producto | Marca | Modelo | Tamaño | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tamaño | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15739787
|
3M™
7000052884 |
393-2007-50 | Pequeño | Classic™ Small | N/A | ||||
15799777
|
3M™
7000052879 |
393-2008-50 | Universal | Express™ | N/A | ||||
15729787
|
3M™
7000052883 |
393-2004-50 | Universal | FX™ | N/A | ||||
15789637
|
3M™
7000002409 |
393-2010-50 | Universal | Modelo 1100 |
755.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15709787
|
3M™
7000052881 |
393-2002-50 | Universal | Push-Ins™ |
431.00€
50 pares |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15779637
|
3M™
7000002387 |
393-2001-50 | Universal | UltraFit™ |
222.00€
50 pares |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Las pruebas cuantitativas basadas en la ciencia proporcionan informes exactos sobre la protección auditiva
- En solo segundos se obtienen resultados rápidos, claros y precisos
- Estos tapones para los oídos están modificados con un tubo de sonda para utilizar durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™
- 50 pares por caja
- Productos 3M PSD para uso exclusivo de profesionales
Compliance
Los tapones para los oídos 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
No | |
50 pares/caja | |
No |
Bolsa de polietileno | |
Sin cordón |