Learn More
E2F7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno E2F7
Concentración 0.38 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16802965
Ver documentos
Proteintech
24489-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16892955
Ver documentos
Proteintech
24489-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
E2F transcription factors, such as E2F7, play an essential role in the regulation of cell cycle progression.
Especificaciones
Especificaciones
E2F7
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96AV8
144455
E2F7 Fusion Protein Ag21599
Primary
-20°C
E2F7
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
E2F transcription factor 7, E2F7
E2F7
IgG
Antigen Affinity Chromatography