Learn More
Mettler Toledo™ Pipeta electrónica de 12 canales E4 XLS
Marca:  Mettler Toledo™ 17012320
Código de producto. 13478069
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Dilution and Reverse Mode Pipetting, Fixed Volume Pipetting, LTS Tip, Sequential Volume Programming, Titration
Pipeta electrónica
Programación secuencial de volumen, pipeteo de volumen fijo, titulación, dilución y pipeteo en modo inverso
1 Paq.
12
1200 μL
Punta LTS
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones