Learn More
Buerkle™ Cierre Easy-Click™
Regule el flujo de líquidos y gases con estas pinzas de manguera. El cierre Buerkle™ Easy-Click™ cuenta con un tornillo de cabeza ranurada para una regulación del flujo continua y delicada o una parada completa de este. El cierre comprime la manguera a lo largo de un área amplia contra el gancho de acero para evitar daños en la manguera.
3.40€ - 7.10€
Especificaciones
Tipo Cierre Easy Click
Material PVDF, acero, revestimiento de zinc
Para utilizar con (aplicación) Puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases.
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10770543
Ver documentos
Buerkle™
8619-0105
Azul Diámetro externo de 10 mm Tubos flexibles
3.40€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10628992
Ver documentos
Buerkle™
8619-0104
Amarillo Mangueras flexibles de 20 mm de DE
3.40€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10229251
Ver documentos
Buerkle™
8619-0155
Azul Diámetro externo de 15 mm Tubos flexibles
5.65€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10554772
Ver documentos
Buerkle™
8619-0152
Rojo Diámetro externo de 15 mm Tubos flexibles
5.65€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10584932
Ver documentos
Buerkle™
8619-0156
Verde Diámetro externo de 15 mm Tubos flexibles
5.65€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10331712
Ver documentos
Buerkle™
8619-0202
Rojo Mangueras flexibles de 20 mm de DE
7.10€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Añadir a la cesta
10789222
Ver documentos
Buerkle™
8619-0206
Verde Tubos flexibles de 20 mm de DE
7.10€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
  • Se puede abrir y cerrar en cualquier posición, sin tener que realizar la molesta tarea de atornillar y desatornillar
  • Fabricado en plástico PVDF resistente al calor y a los productos químicos y una abrazadera de acero galvanizado
  • Funciona con las conexiones de manguera ya existentes
  • Resistente a temperaturas de hasta 140°C
  • Para mangueras flexibles con exterior Ø de hasta 10 mm, 15 mm y 20 mm
  • Disponible en cuatro nuevos colores
Cierre Easy-Click - Stop-it se puede abrir y cerrar en cualquier posición, sin necesidad de atornillar y desenroscar. Material de alta calidad: Stop-it fabricado con plástico PVDF resistente al calor y a los productos químicos. La abrazadera es de acero galvanizado.
Especificaciones
Especificaciones
Cierre Easy Click
PVDF, acero, revestimiento de zinc
Puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases.