Learn More
Ansell™ Guantes de resistencia media Easy Flex™
Guantes para manipulación general con el frescor y la comodidad de los guantes de algodón y un mejor agarre.
54.95€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI, CATEGORÍA II EN 388 : 2111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Modelo | 47-200 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11716743
|
Ansell™
47200100 |
10 |
54.95€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12610902
|
Ansell™
47200060 |
6,5 |
54.95€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12620902
|
Ansell™
47200070 |
7 |
54.95€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11796733
|
Ansell™
47200080 |
8 |
54.95€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11706743
|
Ansell™
47200090 |
9 |
54.95€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El revestimiento de nitrilo repele aceite y grasa
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Inmersión 3/4
- Puños elásticos
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
47-200 | |
Palma recubierta | |
Resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes |
Con marcado CE, ANSI, CATEGORÍA II EN 388 : 2111 | |
Nitrilo | |
Algodón interbloqueo | |
144 par | |
47-200 |