Learn More
Contec™ Recambios de fregona EasyCurve™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Elija entre versiones no estériles o con esterilización validada; los recambios de fregona son esterilizables en autoclave. Los recambios de fregona Contec™ EasyCurve™ utilizan frontales de fregona curvos con conectores giratorios para facilitar el contacto con la superficie en distintos ángulos.
Marca:  Contec™ EZSE0100
377.07 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15656986
  • 492.00€ / paquete de 40
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
El sistema de fregado EasyCurve™ proporciona la comodidad de una fregona autoescurrible sin el perjuicio ergonómico. El sistema compacto (fregona, cestillo y carro) está diseñado para salas limpias de todos los tamaños y requiere un espacio de almacenamiento mínimo. Los recambios de fregona se acoplan a un bastidor curvo de acero inoxidable  para proporcionar un rendimiento, flexibilidad y alcance superiores. El diseño curvo del recambio ofrece una verdadera acción de limpieza de elevación y tracción que garantiza una distribución uniforme de desinfectantes y productos de limpieza. Todos los componentes se venden por separado.
  • Recambios de fregona plana y de textil laminado 
  • Espuma de poliuretano hidrófilo antigoteo; compatible con los disolventes más comunes
  • La duradera capa exterior de textil de poliéster reduce la formación de partículas y garantiza una distribución uniforme de desinfectantes y productos de limpieza.
  • Recambio de mopa antigoteo adecuado para su uso en techos, paredes y suelos
  • Estériles o no estériles
  • Disponible con un borde sellado con calor para aumentar la durabilidad y eliminar la probabilidad de contaminación por fibras y partículas debido a la espuma expuesta
  • El frontal de microfibra acanalada permite a los usuarios fregar con suavidad y sencillez para una mayor eficiencia en la captación de partículas y la eliminación de la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recambio de mopa
No estéril
15 x 5 x 0,375 pulg (38 x 13 x 1 cm)
2/bolsa, 20 bolsas/caja
Diseñado para usarse en plantas farmacéuticas y de fabricación de dispositivos médicos, hospitales, farmacias de compuestos y otros entornos críticos o controlados
Poliéster, Hydrophilic Urethane Foam
Blanco
Esterilizable en autoclave
Un solo uso
Sistema de fregona EasyCurve