Learn More
Contec™ Recambios de fregona EasyCurve™
Elija entre versiones no estériles o con esterilización validada; los recambios de fregona son esterilizables en autoclave. Los recambios de fregona Contec™ EasyCurve™ utilizan frontales de fregona curvos con conectores giratorios para facilitar el contacto con la superficie en distintos ángulos.
Marca: Contec™ EZSE0150
248.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La fregona EasyCurve™ de Contec se ha diseñado específicamente para entornos críticos y controlados, y ahora está disponible con un frontal de microfibra acanalada que permite a los usuarios realizar pasadas suaves con facilidad para una mejor captación de partículas y eliminación de la contaminación. La combinación del frontal de fregona curvo y el conector pivotante produce un contacto de superficie sin esfuerzo y una excelente maniobrabilidad, lo que convierte a EasyCurve en una herramienta de limpieza ideal para techos, paredes y suelos. Todos los componentes de la fregona EasyCurve se pueden esterilizar en autoclave.
Características y ventajas
- Todos los componentes se pueden esterilizar en autoclave, lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones de limpieza en los entornos estériles más críticos
- El recambio de fregona ligero y el mango reducen significativamente el esfuerzo del usuario
- La fregona de un solo uso es económica y fácil de instalar sin herramientas
- La fregona curva y el bastidor de fregona pivotante proporcionan un contacto sin esfuerzo con la superficie
- El frontal de microfibra acanalada proporciona una mejor eliminación de contaminantes
Especificaciones
15 x 5 x 0,375 in (38 x 13 x 1 cm) | |
Estéril | |
Un solo uso | |
Tejido de microfibra de punto de poliéster, espuma de uretano hidrófilo, Hydrophilic Urethane Foam |
Recambio de mopa | |
Esterilizable en autoclave | |
No |