Learn More
Ebro Electronic™ EBI 25-TE Registrador de temperatura
Registrador de temperatura con sonda externa.
Marca: Ebro Electronic™ 1340-6201A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estanquidad IP 67• Alarma visual por LED rojo
• Grabadora de sonda interna
Especificaciones
Conjunto inalámbrico de registrador de temperatura EBI 25-TE con sonda externa | |
288 lecturas | |
< 2 años | |
Certificado de calibración | |
EBI 25-TE | |
Registro y grabación de temperaturas, monitorización de almacenamiento, ultracongeladores, refrigeradores y casos de pantalla refrigerada | |
0,1 °C | |
95 x 48 x 27 mm | |
65 g |
LCD | |
Calibrated | |
Litio | |
1 | |
IP 67 | |
NTC | |
±0,5 en –20 a 40, ±0,8 a –30 a –20 / 40 a 60, ±1,5 en –40 a –30 / 60 a 85 °C | |
De -40 °C a +85 °C | |
95 mm |