Learn More
Tenak™ Cajas para congelador Eco AluRack, 50 mm de Al
Cabe en cualquier congelador y puede usarse con todas las criocajas estándar. Las cajas para congelador Tenak™ Eco AluRack, 50 mm de Al también se ofrecen incluyendo cajas de cartón blanco estándar con divisores de celdas de 9 x 9.
93.95€ - 112.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Caja de almacenamiento para congelador |
---|---|
Material | Aluminio |
Apilables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Para MTP, congeladores horizontales |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12442520
|
Tenak™
TE11252 |
Cajas (20) | 4 x 5 | 683 x 139 x 221 mm |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12462520
|
Tenak™
TE11254 |
Cajas (25) | 5 x 5 | 683 x 139 x 276 mm |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12462510
|
Tenak™
TE11234 |
Cajas (20) | 5 x 4 | 564 x 139 x 276 mm |
95.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12492510
|
Tenak™
TE11236 |
Cajas (24) | 6 x 4 | 564 x 139 x 331 mm |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12442510
|
Tenak™
TE11232 |
Cajas (16) | 4 x 4 | 564 x 139 x 221 mm |
93.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Altura: 50 mm
- Ancho, 139 mm
- Se puede utilizar con todas las marcas de congeladores
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Caja de almacenamiento para congelador | |
Sí | |
1 unidad | |
50 mm |
Aluminio | |
Para MTP, congeladores horizontales | |
139 mm |