Learn More
Ansell™ Guantes extrafinos de látex de caucho natural amarillo Econohands™ serie 87-190
Código de producto. 12667011 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Guantes extrafinos de látex de caucho natural amarillo Econohands™ serie 87-190: guante extrafino para una excelente sensibilidad táctil. Con tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
  • Con tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
  • Los 0,35 mm de grosor proporcionan una sensibilidad táctil excepcional.
  • Excelente relación calidad-precio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Latex Free No
Tipo de producto Guantes extrafinos
Tamaño 7
Modelo 87-190
Grosor (métrico) 0,35 mm
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Borra de algodón
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia mecánica y a los líquidos
Serie 87-190