Learn More
Ansell EDGE™ 48-703 Seamless Knit Polyethylene Gloves with Leather Palm Pad
Gloves combine cut, abrasion, and thermal resistance with a leather palm pad for additional cushion and support during metal stamping applications.
356.11€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Seamless Knit
Color Gris
Hand Específico
Latex Free No
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
30259524
Ver documentos
Ansell
48703090
9
356.11€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Seamless construction with a knit wrist provides a close fit for a high level of dexterity
  • Re-inforcement protects the user when handling hot or sharp objects
  • Enhanced grip capabilities in dry or slightly oily environments
  • Leather palm pad offers additional cushioning and protection
Especificaciones
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Gris
No
Seamless Knit Gloves
Automotive Assembly, Machinery/Equipment Operation, Metal Fabrication, and Oil/Gas Industries
Cuero
13
Seamless Knit
Específico
Polyethylene, Fiberglass
4X43D
Knit
EDGE™ 48-703