Learn More
Contec™ Recambios de mopa estériles Edgeless™
Fabricado a partir de un tubo continuo de 100 % poliéster tejido resistente y duradero. Los recambios estériles Contec™ Edgeless™ están enlazados y forman filamentos tubulares que no se desmenuzan, rompen ni deterioran, con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación.
Marca: Contec™ EL-MOP IR
701.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El sistema de limpieza Contec™ Edgeless™ es el sistema de limpieza de suelos más limpio disponible para entornos críticos. El sistema está diseñado para las industrias de semiconductores, farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos para la limpieza de sus laboratorios y áreas de proceso. Los recambios están diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza de uso general en entornos ISO de clase 3 o menos críticos y están disponibles en una amplia variedad de modelos para cubrir diferentes necesidades de limpieza. Los mangos, bastidores, adaptadores y sistemas de cubo Edgeless™ o QuickConnect™ están disponibles por separado para completar el sistema.
- Los filamentos encapsulan líquidos para una máxima absorción; generan niveles significativamente más bajos de partículas y extraíbles en comparación con los modelos de algodón o nailon convencionales
- Esterilización validada conforme a las directrices AAMI/ISO según las directrices de AAMI/ISO hasta un nivel garantizado de esterilización 10-6 (certificados de esterilización disponibles)
- Recambios lavados y envasados en una sala limpia ISO de clase 4
- Resistentes a productos químicos y moho
- Las tiras eliminan los bordes cortados y ofrecen un mejor capacidad de limpieza
- Las bandas de sujeción mejoran el control y permiten limpiar fácilmente alrededor de las patas y ruedas de los equipos
- Disponibles en tres modelos:
- Original
- Texturizada: fibras trenzadas que aumentan la capacidad de absorción
- Texturizado largo: alberga más líquido para limpiar áreas más grandes; dura hasta 10 veces más que los modelos tradicionales; incluye bandas con filamentos de colores para diferenciación por áreas y minimización de la contaminación cruzada
Especificaciones
Recambio de mopa | |
Estéril | |
Uso limitado | |
No |
Blanco | |
Esterilizable en autoclave | |
Edgeless Mop Head | |
Poliéster |